Läs mer
meso-1,2-bis(4-bromfenyl)etandiamin, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10250223 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10250223 100 mg Glasflaska 100mg
1 options
Produktkod. 10250223 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 380461000
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-1, 2-Bis(4-bromophenyl)ethanediamine
CAS 117903-53-4
Färg Grön-gul till rosa
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C14H14Br2N2
MDL-nummer MFCD00989104
Kvantitet 100 mg
Synonym 1,2-bis 4-bromophenyl ethane-1,1-diamine, meso-1,2-bis 4-bromophenyl ethanediamine
InChI-nyckel GANMXFWDVICUEK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(C2=CC=C(C=C2)Br)(N)N)Br
IUPAC-namn 1,2-bis(4-bromfenyl)etan-1,1-diamin
Molekylvikt (g/mol) 370.09
PubChem CID 91872995
Formel vikt 370.09
Procent renhet 98+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • meso-1,2-Bis(4-bromophenyl)ethanediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.