Läs mer
meso-1,2-dibrom-1,2-difenyletan, 97 %
Produktkod. 11361777
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361777 5 g 5g
11371777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04956.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 13440-24-9 | C14H12Br2 | 340,058 g/mol
meso-1,2-dibrom-1,2-difenyletan används för att studera reaktionen av± och meso-SBr2 med 9-substituerade fluorenidjoner i dimetylsulfoxid. Den genomgår elektrokemisk dehalogenering i acetonitril.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
meso-1,2-dibrom-1,2-difenyletan används för att studera reaktionen av± och meso-SBr2 med 9-substituerade fluorenidjoner i dimetylsulfoxid. Den genomgår elektrokemisk dehalogenering i acetonitril.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13440-24-9
Molekylformel C14H12Br2
Molekylvikt (g/mol) 340.058
MDL-nummer MFCD00000137
InChI-nyckel GKESIQQTGWVOLH-LSLKUGRBSA-N
Synonym meso-dibromostilbene
PubChem CID 102063597
IUPAC-namn [(lS)-1,2-dibrom-2-fenyletyl]bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Smältpunkt ∽241 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 2050820
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 340.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.