Läs mer
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane, 97%
Produktkod. p-7044166
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11361777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04956.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13440-24-9 | C14H12Br2 | 340.058 g/mol
meso-1,2-dibrom-1,2-difenyletan används för att studera reaktionen av± och meso-SBr2 med 9-substituerade fluorenidjoner i dimetylsulfoxid. Den genomgår elektrokemisk dehalogenering i acetonitril.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
meso-1,2-dibrom-1,2-difenyletan används för att studera reaktionen av± och meso-SBr2 med 9-substituerade fluorenidjoner i dimetylsulfoxid. Den genomgår elektrokemisk dehalogenering i acetonitril.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13440-24-9
Molekylformel C14H12Br2
Molekylvikt (g/mol) 340.058
MDL-nummer MFCD00000137
InChI-nyckel GKESIQQTGWVOLH-LSLKUGRBSA-N
Synonym meso-dibromostilbene
PubChem CID 102063597
IUPAC-namn [(lS)-1,2-dibrom-2-fenyletyl]bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Smältpunkt ∽241°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 2050820
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 340.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.