Läs mer
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, 95%
Produktkod. 10156873 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10156873 5 g Glasflaska 5g
10678063 1 g Glass bottle 1g
10628824 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10156873 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 247680050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 579-43-1 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 579-43-1
Molekylformel C14H14O2
Molekylvikt (g/mol) 214.26
MDL-nummer MFCD00064253
InChI-nyckel IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N
Synonym meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb component
PubChem CID 853018
ChEBI CHEBI:50015
IUPAC-namn (lR,2S)-1,2-difenyletan-1,2-diol
LEDER OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-1, 2-Diphenyl-1, 2-ethanediol
Smältpunkt 136.0°C to 137.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 214.26
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.