Läs mer
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 32237775
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
32237775 1 g
1 options
Produktkod. 32237775 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8205260001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
CAS 492-70-6
Smältpunkt 139°C
Molekylformel HOCH(C6H5)CH(C6H5)OH
Kvantitet 1 g
Synonym meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, meso-Hydrobenzoin, meso-1,2-Diphenylethylene glycol, meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
Molekylvikt (g/mol) 214.26
Kvalitet Not Available