Läs mer
meso-2,3-dimerkaptosuccininsyra, 97 %
Produktkod. 11439026
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439026 5 g 5g
11429026 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17909.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 304-55-2 | C4H6O4S2 | 182,208 g/mol
Det appliceras som ett selektivt maskeringsmedel och kelatbildare för kadmium vid EDTA-titrering av zink.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den appliceras som ett selektivt maskeringsmedel och kelatbildare för kadmium vid EDTA-titrering av zink.
Löslighet Löslig i vatten och etanol
(25 mg/ml, resulterar i färglös till ljusgul, klar).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 304-55-2
Molekylformel C4H6O4S2
Molekylvikt (g/mol) 182.208
MDL-nummer MFCD00064799
InChI-nyckel ACTRVOBWPAIOHC-XIXRPRMCSA-N
Synonym succimer, meso-2,3-dimercaptosuccinic acid, meso-dimercaptosuccinic acid, dmsa, dim-sa, 2r,3s-rel-2,3-dimercaptosuccinic acid, succimero, succimerum, chemet, dimercaptosuccinic acid
PubChem CID 2724354
ChEBI CHEBI:63623
IUPAC-namn (2S,3R)-2,3-bis(sulfanyl)butandisyra
LEDER C(C(C(=O)O)S)(C(=O)O)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid
Smältpunkt ∼196 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1725150
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,8865
Löslighetsinformation Löslig i vatten och etanol (25 mg/ml, ger färglös till ljusgul, klar).
Formel vikt 182.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.