Läs mer
meso-2,3-dimerkaptosuccininsyra, 98 %
Produktkod. 10553894 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10553894 100 g Glasflaska 100g
10053180 5 g Glasflaska 5g
10206860 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10553894 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 226671000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12040.42 SEK
    10809.65 SEK / 100g
    Save 1230.77 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 304-55-2 | C4H6O4S2 | 182,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 304-55-2
Molekylformel C4H6O4S2
Molekylvikt (g/mol) 182.21
MDL-nummer MFCD00064799
InChI-nyckel ACTRVOBWPAIOHC-XIXRPRMCSA-N
Synonym succimer, meso-2,3-dimercaptosuccinic acid, meso-dimercaptosuccinic acid, dmsa, dim-sa, 2r,3s-rel-2,3-dimercaptosuccinic acid, succimero, succimerum, chemet, dimercaptosuccinic acid
PubChem CID 2724354
ChEBI CHEBI:63623
IUPAC-namn (2S,3R)-2,3-bis(sulfanyl)butandisyra
LEDER C(C(C(=O)O)S)(C(=O)O)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-2, 3-Dimercaptosuccinic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 196 °C till 198 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max. (1 g, 105 °C, 3 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2CCH(SH)CH(SH)CO2H
Kvantitet 100 g
Merck Index 15,8995
Formel vikt 182.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.