Läs mer
meso-2,3-Dimerkaptosuccinsyra, TRC
Produktkod. 30370962
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30370962 50 g
1 options
Produktkod. 30370962 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44674050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid
CAS 304-55-2
Molekylformel C4H6O4S2
Kvantitet 50 g
Synonym Chemet, DIM-SA, DMS, DMSA, Ro 1-7977, Succimer, meso-Dimercaptosuccinic Acid, meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, (R*,S*)-2,3-Dimercaptobutanedioic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2+
LEDER OC(=O)[C@H](S)[C@H](S)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Formel vikt 181.9708