Läs mer
meso-Erythritol-1,1,2,3,4,4-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erythritol-d6 |
| CAS | 2714435-98-8 |
| Molekylformel | C4 D6 H4 O4 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | (2 R,3 S)-rel-1,2,3,4-Butanetetrol-1,1,2,3,4,4-d6, rel-(2 R,3 S)-1,2,3,4-Butanetetrol-1,1,2,3,4,4-d6, Erythritol-1,1,2,3,4,4-D6, (2 R,3 S)-Butane-1,2,3,4-tetrol-1,2,3,4-13C4, meso-Erythritol-d6, meso-Erythritol-1,1,2,3,4,4-d6, Erythrit-d6, Erythritol-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8 H,1-2H2/t3-,4+/i1D2,2D2,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)[C@]([2 H])(O)[C@]([2 H])(O)C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-namn | (2 R,3 S)-1,1,2,3,4,4-hexadeuteriobutane-1,2,3,4-tetrol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.1568 |
| Formel vikt | 128.0956 g/mol |
| Visa mer |