Läs mer
meso-Erythritol-1,1,2,3,4,4-d6, CDN
Produktkod. 30320892
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30320892 0.05 g -
30311246 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320892 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND77200.05G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Erythritol-d6
CAS 2714435-98-8
Molekylformel C4 D6 H4 O4
Kvantitet 0.05 g
Synonym (2 R,3 S)-rel-1,2,3,4-Butanetetrol-1,1,2,3,4,4-d6, rel-(2 R,3 S)-1,2,3,4-Butanetetrol-1,1,2,3,4,4-d6, Erythritol-1,1,2,3,4,4-D6, (2 R,3 S)-Butane-1,2,3,4-tetrol-1,2,3,4-13C4, meso-Erythritol-d6, meso-Erythritol-1,1,2,3,4,4-d6, Erythrit-d6, Erythritol-d6
InChI formel InChI=1 S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8 H,1-2H2/t3-,4+/i1D2,2D2,3 D,4 D
LEDER [2 H]C([2 H])(O)[C@]([2 H])(O)[C@]([2 H])(O)C([2 H])([2 H])O
IUPAC-namn (2 R,3 S)-1,1,2,3,4,4-hexadeuteriobutane-1,2,3,4-tetrol
Molekylvikt (g/mol) 128.1568
Formel vikt 128.0956 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.