Läs mer
meso-erytritol, 99 %
Produktkod. 10348983 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10348983 500 g Plastflaska 500g
10050790 25 g Plastflaska 25g
10090820 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10348983 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117825000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 149-32-6 | C4H10O4 | 122,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-32-6
Molekylformel C4H10O4
Molekylvikt (g/mol) 122.12
MDL-nummer MFCD00004710
InChI-nyckel UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite
PubChem CID 222285
ChEBI CHEBI:17113
LEDER OCC(O)C(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-Erythritol
Namnnotering 99%
Smältpunkt 117,0 °C till 121,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 329,0 °C till 331,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Kvantitet 500 g
Beilstein 01,525
Merck Index 15,3733
Löslighetsinformation (10% i vatten) Klar, färglös
IUPAC-namn butan-1,2,3,4-tetrol
Formel vikt 122.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.