Läs mer
meso-erytritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7022859
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11482478
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15813.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 149-32-6 | C4H10O4 | 122.12 g/mol
meso-erytritol används för att stödja tillväxtbehovet av kolkällor hos Gluconobacter-bakterier. Det används också i den kemiska analysen av reaktiviteten hos olika radikaler och radikalanjoner, i inkapslade fasförändringsmaterial (PCM) för att studera dess potentiella användning i mikroelektronikkylningstillämpningar, som en referensförening i renings- och analytiska procedurer utvecklade för att testa fermenteringsbuljonger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
meso-Erythritol används för att stödja tillväxtbehovet av kolkällor hos Gluconobacter-bakterier. Det används också i den kemiska analysen av reaktiviteten hos olika radikaler och radikalanjoner, i inkapslade fasförändringsmaterial (PCM) för att studera dess potentiella användning i mikroelektronikkylningstillämpningar, som en referensförening i renings- och analytiska procedurer utvecklade för att testa fermenteringsbuljonger.
Löslighet Lösligt i vatten
(0,1 g/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara vid -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-32-6
Molekylformel C4H10O4
Molekylvikt (g/mol) 122.12
MDL-nummer MFCD00004710
InChI-nyckel UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite
PubChem CID 222285
ChEBI CHEBI:17113
IUPAC-namn butan-1,2,3,4-tetrol
LEDER OCC(O)C(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-Erythritol
Smältpunkt 119°C to 124°C
Kokpunkt 329°C to 331°C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 25 g
Beilstein 1719753
Merck Index 14,3675
Löslighetsinformation Soluble in water (0.1g/ml).
Formel vikt 122.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.