Läs mer
meso-Hydrobenzoin, 95%
Produktkod. 11486816
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486816 5 g 5g
11496816 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23946.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 579-43-1 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
meso-hydrobensoin har använts vid framställning av trans-metyl meso-hydrobensoin fosfit.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar meso-hydrobensoin har använts vid framställning av trans-metyl meso
-hydrobensoin fosfit.
Löslighet Löslig i varm
alkohol eller kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibelt material är starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 579-43-1
Molekylformel C14H14O2
Molekylvikt (g/mol) 214.26
MDL-nummer MFCD00064253
InChI-nyckel IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N
Synonym meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb component
PubChem CID 853018
ChEBI CHEBI:50015
IUPAC-namn (lR,2S)-1,2-difenyletan-1,2-diol
LEDER OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-Hydrobenzoin
Smältpunkt 134°C to 136°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2050814
Merck Index 14,4777
Löslighetsinformation Soluble in hot alcohol or chloroform.
Formel vikt 214.27
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.