Läs mer
meso-Lactide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | meso-Lactide |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4+ |
| Formel vikt | 144.0423 |
| Procent renhet | >95% |