Läs mer
meso-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphine, 95%
Produktkod. 11435720
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435720 10 g 10g
11425720 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435720 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25946.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22112-78-3 | C48H38N4O4 | 734.856 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22112-78-3
Molekylformel C48H38N4O4
Molekylvikt (g/mol) 734.856
MDL-nummer MFCD09909566
InChI-nyckel SKXWDGDNWBYACJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,10,15,20-tetrakis 4-methoxyphenyl-21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetrakis 4-methoxyphenyl porphyrin, tetra p-methoxyphenyl porphyrin, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetrakis 4-methoxyphenyl, 5,10,15,20-tetrakis 4-methoxyphenyl-21,22-dihydroporphyrin, 2,7,12,17-tetrakis 4-methoxyphenyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo 16.2.1.1 3 ,?.1?, 1 1 .1 1 3 , 1 ? tetracosa-1,3,5,7,9,11 23 ,12,14,16,18 21 ,19-undecaene, 4-methoxy-1-7,12,17-tris 4-methoxyphenyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo 16.2 .1.1<3,6>.1<8,11>.1<13,16> tetracosa-1,3,5,7,9,11 23 ,12,14,16,18 21 ,19-undec aen-2-yl benzene, acmc-209fs6, tetrakis p-methoxyphenyl porphyrin, meso-tetra 4-methoxyphenyl porphine
PubChem CID 140886
IUPAC-namn 5,10,15,20-tetrakis(4-metoxifenyl)-21,22-dihydroporfyrin
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=CC=C(N4)C(=C5C=CC(=N5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=C(C=C7)OC)C8=CC=C(C=C8)OC)C9=CC=C(C=C9)OC)N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphine
Kvantitet 10 g
Formel vikt 734.87
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.