Läs mer
meso-Tetrafenylporfin, 97 %
Produktkod. 10533731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10533731 1 g Glasflaska 1g
10783171 5 g Glasflaska 5g
10259653 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10533731 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171210010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 917-23-7 | C44H30N4 | 614,75 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 917-23-7
Molekylformel C44H30N4
Molekylvikt (g/mol) 614.75
MDL-nummer MFCD00011680
InChI-nyckel AQPPOLXYUQPDOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylporphyrin, 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin, meso-tetraphenylporphine, tetraphenylporphine, 5,10,15,20-tetraphenylporphine, meso-tetraphenylporphyrin, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetraphenyl, 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine, meso-tetraphenylporphyrine, tetraphenyl porphine
PubChem CID 70186
IUPAC-namn 5,10,15,20-tetrafenyl-21,22-dihydroporfyrin
LEDER N1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1C=CC(=N1)C(=C1NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-Tetraphenylporphine
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Blå till lila
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 614.75
Procent renhet 97%
Fysisk form Glittrande kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • meso-Tetraphenylporphine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.