Läs mer
meso-Tetrafenylporfin, låg klorhalt
Produktkod. 11453807
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453807 1 g 1g
11463807 5 g 5g
11473807 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18261.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 917-23-7 | C44H30N4 | 614,75 g/mol
meso-tetrafenylporfyrin är en porfyrinbaserad förening av intresse inom molekylär elektronik och supramolekylära byggstenar. Porfyriner används ofta för att konstruera strukturer i supramolekylär kemi. Den finner det användbar som en sensibilisator som används för fotokemisk generering av singletsyre.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
meso-tetrafenylporfyrin är en porfyrinbaserad förening av intresse inom molekylär elektronik och supramolekylära byggstenar. Porfyriner används ofta för att konstruera strukturer i supramolekylär kemi. Den finner det användbar som en sensibilisator som används för fotokemisk generering av singletsyre.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 917-23-7
Molekylformel C44H30N4
Molekylvikt (g/mol) 614.75
MDL-nummer MFCD00011680
InChI-nyckel AQPPOLXYUQPDOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylporphyrin, 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin, meso-tetraphenylporphine, tetraphenylporphine, 5,10,15,20-tetraphenylporphine, meso-tetraphenylporphyrin, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetraphenyl, 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine, meso-tetraphenylporphyrine, tetraphenyl porphine
PubChem CID 70186
LEDER N1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1C=CC(=N1)C(=C1NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-Tetraphenylporphine
Namnnotering low chlorine
Smältpunkt 449°C to 451°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 379542
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn 5,10,15,20-tetrafenyl-21,22-dihydroporfyrin
Formel vikt 614.71
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.