Läs mer
meso-Tetrafenylporfin, TRC
Produktkod. 30454206
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30454206 5 g
1 options
Produktkod. 30454206 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3105005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-Tetraphenylporphine
CAS 917-23-7
Molekylformel C44H30N4
Kvantitet 5 g
Synonym 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphine, α,β,γ,Δ-Tetraphenylporphine, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphrin, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphyrin, 5,10,15,20-Tetraphenyl-22H,24H-prophyrin, 5,10,15,20-Tetraphenylporphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrin, NSC 18506, NSC 640184, TPP, TPP (Chelating Agent), Tetraphenylporphine, Tetraphenylporphyrin, meso-Tetraphenylporphyrin
InChI formel InChI=1S/C44H30N4/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36/h1-28,45,48H/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
LEDER C1=Cc2[nH]c1c(c3ccccc3)c4ccc(n4)c(c5ccccc5)c6ccc([nH]6)c(c7ccccc7)c8ccc(n8)c2c9ccccc9
IUPAC-namn (5Z,10Z,14Z,19Z)-5,10,15,20-tetrafenyl-21,23-dihydroporfyrin
Molekylvikt (g/mol) 614.74
Formel vikt 614.247