Läs mer
Mesoporfyrin IX dihydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11309488
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309488 50 mg 50mg
11389478 10 mg 10mg
11399478 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043320.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68938-72-7 | C34H40Cl2N4O4 | 639.62 g/mol
Mesoporfyrin IX dihydroklorid används som reaktant för att konstruera effektiva färgsensibiliserade solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68938-72-7
Molekylformel C34H40Cl2N4O4
Molekylvikt (g/mol) 639.62
MDL-nummer MFCD00136049
InChI-nyckel YUIUEEROGVTICN-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesoporphyrin ix dihydrochloride, mesoporphyrin ix, dihydrochloride, 7,12-diethyl-3,8,13,17-tetramethyl-21h,23h-porphine-2,18-dipropionic acid dihydrochloride, 21h,23h-porphine-2,18-dipropanoic acid, 7,12-diethyl-3,8,13,17-tetramethyl-, dihydrochloride, 21h,23h-porphine-2,18-dipropanoic acid, 7,12-diethyl-3,8,13,17-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, mesoporphyrin ix dihydrochloride, synthetic, 3-18-2-carboxyethyl-8,13-diethyl-3,7,12,17-tetramethyl-22,23-dihydroporphyrin-2-yl propanoic acid dihydrochloride, 3-20-2-carboxyethyl-10,15-diethyl-5,9,14,19-tetramethyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo 16.2.1.1_,?.1?,__.1__,_? tetracosa-1,3 24 ,4,6,8,10,12,14,16 22 ,17,19-undecaen-4-yl propanoic acid dihydrochloride
PubChem CID 111858
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CCC1=C(C)C2=CC3=C(CC)C(C)=C(N3)C=C3N=C(C=C4N=C(C=C1N2)C(C)=C4CCC(O)=O)C(CCC(O)=O)=C3C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mesoporphyrin IX dihydrochloride
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn 3-[18-(2-karboxietyl)-8,13-dietyl-3,7,12,17-tetrametyl-22,23-dihydroporfyrin-2-yl]propansyra;dihydroklorid
Formel vikt 639.62
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.