missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mesoprazine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mesoprazine |
| CAS | 1824-09-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mesoprazine |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C10 H18 Cl N5 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-(3-methoxypropyl)-N'-(1-methylethyl)- (9CI), s-Triazine, 2-chloro-4-(isopropylamino)-6-[(3-methoxypropyl)amino]- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-N2-(3-methoxypropyl)-N4-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Chloro-4-(isopropylamino)-6-[(γ-methoxypropyl)amino]-s-triazine, G 34698, Mesoprazine, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N2-(3-methoxypropyl)-N4-(1-methylethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18ClN5O/c1-7(2)13-10-15-8(11)14-9(16-10)12-5-4-6-17-3/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16) |
| LEDER | COCCCNc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?