Läs mer
Mesoridazinbesilat (10-[2-[(2RS)-1-Metylpiperidin-2-yl]etyl]-2-(metylsufhinyl)-10H-fenothiazin-Besilat), Mikromol™
Produktkod. 18090180
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18090180 50 mg
1 options
Produktkod. 18090180 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0116.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Mesoridazin Besilat (10-[2-[(2RS)-1-Metylpiperidin-2-yl]etyl]-2-(metylsufhinyl)-10H-fenotiazin Besilat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mesoridazine Besilate
CAS 32672-69-8
Analyt- eller komponentnamn Mesoridazine Besilate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H26 N2 O S2 . C6 H6 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Thioridazine Hydrochloride Imp. B (EP), Thioridazine Imp. B (EP), 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, benzenesulfonate (1:1)10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, monobenzenesulfonate (9CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine (1:1), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine (1:1) (8CI), Lidanar, Lidanil, Mesoridazine benzenesulfonate, Mesoridazine besylate, NC 123, Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Thioridazine Hydrochloride Impurity B as Besilate, Thioridazine Impurity B as Besilate
InChI formel InChI=1S/C21H26N2OS2.C6H6O3S/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1-5H,(H,7,8,9)
LEDER CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C.OS(=O)(=O)c5ccccc5
IUPAC-namn bensensulfonsyra; 10-[2-(1-metylpiperidin-2-yl)etyl]-2-metylsulfinylfenotiazin
Molekylvikt (g/mol) 544.75
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 544,1524 g/mol