Läs mer
Mesoridazine.besylate, Lipomed
Produktkod. 30458948
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458948 10 mg
1 options
Produktkod. 30458948 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMMES1880BS10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Mesoridazine.besylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mesoridazine Besilate
CAS 32672-69-8
Analyt- eller komponentnamn Mesoridazine Besilate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H26 N2 O S2 . C6 H6 O3 S
Synonym Thioridazine Hydrochloride Imp. B (EP), Thioridazine Imp. B (EP), 10 H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, benzenesulfonate (1:1)10 H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, monobenzenesulfonate (9 CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10 H-phenothiazine (1:1), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine (1:1) (8 CI), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C.OS(=O)(=O)c5ccccc5
IUPAC-namn bensensulfonsyra; 10-[2-(1-metylpiperidin-2-yl)etyl]-2-metylsulfinylfenotiazin
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 544.75
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 544,1524 g/mol