Läs mer
Mesoridazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mesoridazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 386.1487 |
| Procent renhet | >95% |