missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mesosulfuron-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mesosulfuron-methyl |
| CAS | 208465-21-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mesosulfuron-methyl |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H21 N5 O9 S2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N5O9S2/c1-29-13-8-14(30-2)20-16(19-13)21-17(24)22-33(27,28)12-7-10(9-18-32(4,25)26)5-6-11(12)15(23)31-3/h5-8,18H,9H2,1-4H3,(H2,19,20,21,22,24) |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(CNS(=O)(=O)C)cc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]-4-(methanesulfonamidomethyl)benzoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?