Läs mer
Mesosulfuron-methyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mesosulfuron-methyl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N5O9S2/c1-29-13-8-14(30-2)20-16(19-13)21-17(24)22-33(27,28)12-7-10(9-18-32(4,25)26)5-6-11(12)15(23)31-3/h5-8,18H,9H2,1-4H3,(H2,19,20,21,22,24) |
| Formel vikt | 503.0781 |
| Procent renhet | >95% |