Läs mer
Mesosulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mesosulfuron |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N5O9S2/c1-29-12-7-13(30-2)19-15(18-12)20-16(24)21-32(27,28)11-6-9(8-17-31(3,25)26)4-5-10(11)14(22)23/h4-7,17H,8H2,1-3H3,(H,22,23)(H2,18,19,20,21,24) |
| Formel vikt | 489.0624 |