missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mesothelin Antibody (MSLN/2131), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-79858F
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Mesothelin Monoclonal specifically detects Mesothelin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| Mesothelin | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| MSLN | |
| Recombinant fragment (around aa 273-407) of human Mesothelin (MSLN) protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q13421) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MSLN/2131 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| CAK1, CAK1 antigen, megakaryocyte potentiating factor, mesothelin, MPFSMRP, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, soluble MPF mesothelin related protein | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering