Läs mer
Mesotrione, TRC
Produktkod. 30466999
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30466999 10 g
1 options
Produktkod. 30466999 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22576510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mesotrione
CAS 104206-82-8
Molekylformel C14 H13 N O7 S
Kvantitet 10 g
Synonym 2-[4-(Methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione, Callisto, Mesotrione, Tenacity, Tenacity (herbicide), Xiaohuangcaotong, ZA 1296
InChI formel InChI=1S/C14H13NO7S/c1-23(21,22)8-5-6-9(10(7-8)15(19)20)14(18)13-11(16)3-2-4-12(13)17/h5-7,13H,2-4H2,1H3
LEDER CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(4-methylsulfonyl-2-nitrobenzoyl)cyclohexane-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 339.32
Formel vikt 339.0413