Läs mer
Invitrogen™ MessageAmp™ II aRNA Amplifieringskit
Produktkod. 10056234
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10056234 20 reaktioner Varje
10321525 100 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10056234 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1751
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
60 μL T7 Oligo(dT) Primer; 22 μL ArrayScript™ Omvänt transkriptas; 22 μL RNas-inhibitor; 42 μL 10X First Strand Buffer; 170 μL dNTP-blandning; 210 μL 10X andra strängbuffert; 42 μL DNA-polymeras; 22 μL RNas H; 84 μL T7 Enzyme Mix; 84 μL T7 10X reaktionsbuffert; 84 μL varje T7 ATP , CTP, GTP och UTP; 40 μL andra omgången Primers; 10 μL kontroll-RNA 1 mg/ml; 1,75 ml nukleasfritt vatten; 30 ml tvättbuffert; 7 ml cDNA-bindande buffert; 9 ml aRNA-bindande buffert; 20 aRNA-filterpatroner; 40 aRNA-uppsamlingsrör; 20 cDNA-filterpatroner och rör; 20 cDNA-elueringsrör; 10 ml nukleasfritt vatten
Förstärker så lite som 100 pg ingående RNA för GeneChip™ analys
Systemöversikt
Expressionsprofilering med hjälp av genmatriser har blivit den mest använda metoden för att bedöma genuttryck i genom-vid skala. Den primära begränsningen för denna teknologi är kravet på stora mängder RNA för arrayhybridisering. Detta hinder övervinns vanligtvis genom att använda T7 RNA-polymerasdriven transkription av cDNA (erhållen från totala RNA-prover) för att amplifiera tillräckliga mängder cRNA. Denna förstärkningsmetod är grunden för MessageAmp II aRNA Amplifieringskit.
Ett förbättrat kit för cDNA-amplifiering Ingår
i kitet ArrayScript™ RT, ett rationellt konstruerat M-MLV omvänt transkriptas, som producerar ekvivalenta eller högre utbyten av fullängds cDNA jämfört med andra enzymer. Användningen av ArrayScript RT i samband med optimeringen av den andra strängens cDNA-syntesreaktion resulterar i ökad omvandling av mRNA till dubbelsträngade cDNA-mallar i full längd. Dessutom, eftersom in vitro-transkriptionen (IVT ) använder MEGAscript™ teknik, den IVT inkubationstiderna förkortas. Dessa förbättringar i MessageAmp II-kit genomför också reaktioner i två omgångar, vilket underlättar robust amplifiering av totalt RNA från prover så låga som 100 pg.
Tillbehörsprodukter
Bio-11-UTP (kat. nr. AM8450) och Bio-16-UTP (kat. nr. AM8451) kan användas i MessageAmp aRNA-amplifieringsreaktioner för målmärkning för GeneChip analys. Bio-UTP:erna är bekräftade fria från ospecifik endonukleasaktivitet, exonukleasaktivitet och RNasaktivitet och är funktionellt testade med MessageAmp II aRNA Amplifieringskit.
  • Ökad förstärkning: upp till 5 000 gånger
  • Större känslighet på grund av ökat utbyte av fullängds cDNA
  • GeneChip analys med så lite som 100 ng ingående RNA
  • Effektiv märkning ger höga procenttal närvarande samtal och låga 3'/5'-förhållanden
  • Inkluderar ArrayScript™ RT, ett specifikt konstruerat M-MLV omvänt transkriptas
  • Optimerad andra sträng cDNA-syntesreaktion
Uttrycksmatrismärkning, genuttrycksanalys och genotypning, mikromatrisanalys, RNA-amplifiering
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp aRNA Amplifieringskit
Innehåll och lagring •60μ l T7 Oligo(dT) Primer (-°20 C)
• 22μ l ArrayScript™ Motsatt Transcriptase (-°20 C)
• 22μ l RNas-hämmare (-°20 C)
• 42μ l 10X First Strand Buffer (-°20 C)
• 170μ l dNTP-blandning (-°20 C)
• 210μ l 10X andra strängbuffert (-20 °C)
• 42μ l DNA-polymeras (-°20 C)
• 22μ l RNase H (-°20 C)
• 84μ l T7 Enzyme Mix (-°20 C)
• 84μ l T7 10X reaktionsbuffert (-°20 C)
• 84μ l varje T7 ATP , CTP, GTP och °UTP (-20 C)
• 40μ l andra omgången °primers (-20 C)
• 10μ l Kontroll-RNA 1 mg/°ml (-20 C)
• 1,75 ml nukleasfritt vatten (valfri temperatur)
• 30 ml tvättbuffert (°4 C eller rumstemperatur)
• 7 ml cDNA-bindande buffert (rumstemperatur)
• 9 ml aRNA bindande buffert (rumstemperatur)
• 20 aRNA-filterpatroner (rumstemperatur)
• 40 aRNA-uppsamlingsrör (rumstemperatur)
• 20 cDNA-filterpatroner + rör (rumstemperatur)
• 20 cDNA-elueringsrör (rumstemperatur)
• 10 ml nukleasfritt vatten (valfri temperatur)
Inkluderar etikett eller färgämne Nej
Omvänt transkriptas ArrayScript™
Provtyp Poly(A+) RNA, totalt RNA
Formatera Kit
Produktlinje Ambion, MessageAmp
Kvantitet 20 reaktioner