missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mestanolone 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mestanolone |
| CAS | 521-11-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mestanolone |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C20 H32 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Androstan-3-one, 17-hydroxy-17-methyl-, (5α,17β)-, 5α-Androstan-3-one, 17β-hydroxy-17-methyl- (6CI,7CI,8CI), 17α-Methyl-17β-hydroxy-5α-androstan-3-one, 17α-Methyl-5α-androstan-17β-ol-3-one, 17α-Methyl-5α-dihydrotestosterone, 17α-Methylandrostan-17β-ol-3-one, 17α-Methylandrostan-3-on-17β-ol, 17α-Methylandrostanolone, 17α-Methyldihydrotestosterone, 17β-Hydroxy-17-methyl-5α-androstan-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-3-androstanone, 17β-Hydroxy-17α-methyl-5α-androstan-3-one, 5α-Androstan-17α-methyl-17β-ol-3-one, Androstalone, Assimil, Ermalone, Mestalone, Mestanolon, Mestanolone, Methybol, Methylandrostanolone, Methylantalon, NSC 18219, Preroide, RU 143, Tantarone, Stanozolol EP impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h13,15-17,22H,4-12H2,1-3H3/t13-,15+,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?