Läs mer
Mesterolone, TRC
Produktkod. 30009872
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009872 250 mg
30005608 50 mg
30005830 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Produkten omfattas av lagen om missbruk av droger från 1971 och förordningen om missbruk av droger från 2001. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30009872 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM225800250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Produkten omfattas av lagen om missbruk av droger från 1971 och förordningen om missbruk av droger från 2001. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1424-00-6
Molekylformel C20 H32 O2
Molekylvikt (g/mol) 304.47
Synonym Androstan-3-one, 17-hydroxy-1-methyl-, (1α,5α,17β)-, 5α-Androstan-3-one, 17β-hydroxy-1α-methyl- (6CI,7CI,8CI), (1α,5α,17β)-17-Hydroxy-1-methylandrostan-3-one, 17β-Hydroxy-1α-methyl-5α-androstan-3-one, 1α-Methyl-17β-hydroxy-5α-androstan-3-one, 1α-Methyl-5α-androstan-17β-ol-3-one, 1α-Methyl-5α-dihydrotestosterone, Androviron, MEST, Mesteranum, Mesterolone, Mestoranum, NSC 75054, Proviron, Provirone 25, SH 723, Testiwop
IUPAC-namn (1S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-1,10,13-trimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
LEDER C[C@H]1CC(=O)C[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mesterolone
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H32O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h12-13,15-18,22H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Formel vikt 304.2402