Läs mer
Mestranol, MedChemExpress
Beskrivning
Mestranol is an inactive prodrug and becomes biologically active on conversion to ethinyl estradiol (EE). Mestranol acts as an estrogen receptor agonist. Mestranol combines with a progestin in vivo and can be used for the research of menopausal hormone or menstrual disorders.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mestranol |
| CAS | 72-33-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H26O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (107.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.16 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]1([C@]2(O)C#C)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(OC)=C3)([H])[C@]4([H])CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.43 |
| Formel vikt | 310.43 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?