Läs mer
Mestranol, Mikromol™
Produktkod. 18061490
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18061490 250 mg
1 options
Produktkod. 18061490 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1698.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Mestranol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mestranol
CAS 72-33-3
Analyt- eller komponentnamn Mestranol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H26 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Mestranol, 17-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 3-Methoxyethynylestradiol, 3-Methylethynylestradiol, 3-O-Methylethynylestradiol, 33355, 8027 C. B., Devocin, EE 3ME, Ethinylestradiol 3-methyl ether, Ethynylestradiol 3-methyl ether, Ethynylestradiol 3-monomethyl ether, Ethynylestradiol methyl ether, Inostral, Menophase, NSC 84032, Norquen, Ovastol, SC 4725, 3-methoxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-methoxy- (6CI,8CI), 17-Ethynyl-3-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17beta-o1, 17-Ethynyl-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-ol, 17alpha-Ethinylestradiol 3-methyl ether, 17alpha-Ethynyl-3-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17beta-ol, 17alpha-Ethynyl-3-methoxy-17beta-hydroxy-Delta1,3,5(10)-estratriene, 17alpha-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 17alpha-Ethynylestradiol methyl ether, 3-Methoxy-17alpha-ethinylestradiol, 3-Methoxy-17alpha-ethynylestradiol, 3-Methoxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-Methoxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17beta-ol, 3-O-Methyl-17alpha-ethynylestradiol, delta-MVE, 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-methoxy-, (17alpha)-
InChI formel InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
LEDER COc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@@H]3CCc2c1
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etynyl-3-metoxi-13-metyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-17-ol
Molekylvikt (g/mol) 310.43
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 310,1933 g/mol