Läs mer
Mestranol, TRC
Produktkod. 30482790
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482790 500 mg
30479193 10 mg
30480448 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30482790 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM258755500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-33-3
Molekylformel C21 H26 O2
Molekylvikt (g/mol) 310.43
Synonym Mestranol, 3-methoxy-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 19-Nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-methoxy- (6CI,8CI), 17-Ethynyl-3-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17β-o1, 17-Ethynyl-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, 17-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 17α-Ethinylestradiol 3-methyl ether, 17α-Ethynyl-3-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17β-ol, 17α-Ethynyl-3-methoxy-17β-hydroxy-δ1,3,5(10)-estratriene, 17α-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 17α-Ethynylestradiol methyl ether, 3-Methoxy-17α-ethinylestradiol, 3-Methoxy-17α-ethynylestradiol, 3-Methoxy-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-Methoxy-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17β-ol, 3-Methoxyethynylestradiol, 3-Methylethynylestradiol, 3-O-Methyl-17α-ethynylestradiol, 3-O-Methylethynylestradiol, 33355, 8027 C. B., Devocin, EE 3ME, Ethinylestradiol 3-methyl ether, Ethynylestradiol 3-methyl ether, Ethynylestradiol 3-monomethyl ether, Ethynylestradiol methyl ether, Inostral, Menophase, Mestranol, NSC 84032, Norquen, Ovastol, SC 4725, δ-MVE, 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 3-methoxy-, (17α)-
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etynyl-3-metoxi-13-metyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-17-ol
LEDER COc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@@H]3CCc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mestranol
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vikt 310.1933