missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Mesulergine hydrochloride

Beskrivning
5-HT2A and 2C receptor antagonist (pA2 values are 9.1 for each receptor) and D2-like dopamine receptor partial agonist (Ki = 8 nM). Displays antiprolactin and antiparkinsonian effects in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mesulergine hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 398.95 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?