Learn More
meta-Chlorambucil, TRC
Product Code. 30362136
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30362136 5 mg 5mg
30362087 25 mg 25mg
30357785 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30362136 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC3251305MG
 Restricted Item
Beräknad leverans: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134862-11-6
Molecular Formula C14H19Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 304.21
Synonym 3-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutanoic Acid, Chlorambucil Impurity
IUPAC Name 4-[3-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoic acid
SMILES OC(=O)CCCc1cccc(c1)N(CCCl)CCCl
Specifica
Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H19Cl2NO2/c15-7-9-17(10-8-16)13-5-1-3-12(11-13)4-2-6-14(18)19/h1,3,5,11H,2,4,6-10H2,(H,18,19)
Chemical Name or Material meta-Chlorambucil
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.