Läs mer
Meta Fluoxetine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-11-10-16(13-6-3-2-4-7-13)22-15-9-5-8-14(12-15)17(18,19)20;/h2-9,12,16,21H,10-11H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 345.1107 |
| Procent renhet | >95% |