Läs mer
meta-Methoxytopolin Riboside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | meta-Methoxytopolin Riboside |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N5O5/c1-27-11-4-2-3-10(5-11)6-19-16-13-17(21-8-20-16)23(9-22-13)18-15(26)14(25)12(7-24)28-18/h2-5,8-9,12,14-15,18,24-26H,6-7H2,1H3,(H,19,20,21)/t12-,14+,15+,18-/m1/s1 |
| Formel vikt | 387.1543 |