Läs mer
meta-metoxytopolin ribosid, TRC
Produktkod. 30480133
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480133 250 mg
30473338 100 mg
30478599 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30480133 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM271665250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101565-95-1
Molekylformel C18H21N5O5
Molekylvikt (g/mol) 387.39
Synonym N-[(3-Methoxyphenyl)methyl]adenosine, MemTR, 6-(3-Methoxybenzylamino)-9-ß-dribofuranosylpurine, N-[(3-Methoxyphenyl)methyl]-adenosine
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(hydroxymetyl)-5-[6-[(3-metoxifyrenyl)metylamino]purin-9-yl]oxolane-3,4-diol
LEDER COc1cccc(CNc2ncnc3c2ncn3[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]4O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meta-Methoxytopolin Riboside
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21N5O5/c1-27-11-4-2-3-10(5-11)6-19-16-13-17(21-8-20-16)23(9-22-13)18-15(26)14(25)12(7-24)28-18/h2-5,8-9,12,14-15,18,24-26H,6-7H2,1H3,(H,19,20,21)/t12-,14+,15+,18-/m1/s1
Formel vikt 387.1543