Läs mer
meta-Phosphoric Acid, ≥33.5%, Honeywell™ Fluka™, BioXtra
Produktkod. 15617960 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15617960 1 L Poly bottle 100g
1 options
Produktkod. 15617960 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer M6288100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
BioXtra,≥33.5%
  • Stringent testing protocols may include trace metal analysis and specialized suitability testing, such as hybridoma or mouse embryo
  • Includes application-specific formulations, such as tablets and prepared solutions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
pH 2 (at 33.00g/L)
Färg Colorless
CAS 7647-01-0
Smältpunkt 200°C
Kokpunkt 600°C (1013hPa)
Densitet 1.2g/mL at 25°C
Förpackning Poly bottle
Ångtryck 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClH
Fysisk form Solid
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
UN-nummer UN1789
Beilstein 1098214
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslighetsinformation Soluble
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn hydrogen chloride
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.46g/mol
Procent renhet 35.0 to 39.0%