Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | meta-Phosphoric acid |
| Färg | Colorless |
| Smältpunkt | 600°C |
| Förpackning | Poly bottle |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | (HPO3)n |
| Fysisk form | Solid |
| UN-nummer | UN3260 |
| Procent renhet | ≥33.5% (T) |