Läs mer
meta-Phosphoric Acid, Supelco™
Produktkod. 15863910
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15863910 500 g 500g
15853910 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15863910 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1005460500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Pieces for analysis (stabilized with sodium metaphosphate) EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meta-Phosphoric Acid
pH 2 (20°C, 33 g/L in H2O)
Smältpunkt 200°C to 250°C
Kokpunkt 600°C/1013 hPa
Densitet 2.0 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 500 g
Kvalitet Ungraded