Läs mer
meta-Phosphoric Acid, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meta-Phosphoric Acid |
| pH | 2 (20°C, 33 g/L in H2O) |
| Smältpunkt | 200°C to 250°C |
| Kokpunkt | 600°C/1013 hPa |
| Densitet | 2.0 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 500 g |
| Kvalitet | Ungraded |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?