Läs mer
Meta-Topolin, MedChemExpress
Beskrivning
Meta-Topolin (m-Topolin) is a highly active aromatic cytokinin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meta-Topolin |
| CAS | 75737-38-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H11N5O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | m-Topolin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (518.13 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC=CC(CNC2=C3N=CNC3=NC=N2)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.25 |
| Visa mer |