Läs mer
meta-Topolin Riboside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | meta-Topolin Riboside |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N5O5/c23-6-11-13(25)14(26)17(27-11)22-8-21-12-15(19-7-20-16(12)22)18-5-9-2-1-3-10(24)4-9/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-26H,5-6H2,(H,18,19,20)/t11-,13+,14+,17-/m1/s1 |
| Formel vikt | 373.1386 |