missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Meta-Topolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meta-Topolin |
| CAS | 75737-38-1 |
| Molekylformel | C12H11N5O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6-m-Hydroxybenzylaminopurine, 3-[(9H-Purin-6-ylamino)methyl]phenol, 6-(3-Hydroxybenzylamino)purine, m-Topolin |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N5O/c18-9-3-1-2-8(4-9)5-13-11-10-12(15-6-14-10)17-7-16-11/h1-4,6-7,18H,5H2,(H2,13,14,15,16,17) |
| LEDER | Oc1cccc(CNc2ncnc3nc[nH]c23)c1 |
| IUPAC-namn | 3-[(7H-purin-6-ylamino)methyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.25 |
| Formel vikt | 241.0964 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?