Läs mer
Invitrogen™ Metabolic Activity Dead Cell Apoptosis Kit med C12 Resazurin, Annexin V APC och SYTOX™ Grön, för flödescytometri
Descripción
Denna flödescytometriprodukt tillhandahåller en trefärgsfluorescensanalys som skiljer levande, apoptotiska och sena apoptotiska celler från varandra. Dessa populationer kan lätt särskiljas med hjälp av en flödescytometer som har både 488 nm och 633 nm excitationskällor (en argonjonlaser och en HeNe-laser) och följande reagens Annexin V för att detektera fosfatidylserin, C12 resazurin för cellmetabolism och SYTOX™ Grön nukleinsyrafärgning för skadade membran.
Se en urvalsguide för alla apoptosanalyser för flödescytometri .
Se en urvalsguide för alla apoptosanalyser för flödescytometri .
Especificaciones
Especificaciones
| Kvantitet | 1 kit |
| Formatera | Rör, rutschkana |
| Produkttyp | Döda celler Apoptos Kit |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska med annexin V, APC-konjugat (250μ L), 1 flaska med SYTOX™ grön fläck (100μ L), 1 flaska C12 -resazurin (40μ g), och 1 flaska DMSO (1,5 ml). Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Flödescytometerlaserlinjer | 633/635, 488 |
| Excitation/Emission | C 12 -⁄Resazurin: 571 585, SYTOX™ grön: 503 524, ⁄APC: ⁄650 660 |
| Antal reaktioner | 50 reaktioner |
| Frakt skick | Våt is |
| Produktlinje | SYTOX |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Mostrar más |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?