Läs mer
1,2,3-Trichloropropane in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12980304 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12980304 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12980304 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P856280
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3-Trichloropropane
Förpackning Ampoule
CAS 96-18-4
Fysisk form Liquid
Molekylformel C3H5Cl3
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00000946
UN-nummer 1230
InChI-nyckel CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER ClCC(Cl)CCl
IUPAC-namn 1,2,3-trichloropropane
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 147.42
PubChem CID 7285
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:34036
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution 1,2,3-Trichloropropane 10ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .