Läs mer
1,2,3-Triklorpropan i metyl-tert.butyleter 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12900314 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12900314 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12900314 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P856300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3-Trichloropropane
Förpackning Ampull
CAS 96-18-4
Fysisk form Vätska
Molekylformel C3H5Cl3
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00000946
InChI-nyckel CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER ClCC(Cl)CCl
IUPAC-namn 1,2,3-triklorpropan
Lösningsmedel eller matris Methyl-tert.butylether
Molekylvikt (g/mol) 147.42
PubChem CID 7285
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:34036