Läs mer
1,2,3-Triklorpropan i metyl-tert.butyleter 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3-Trichloropropane |
| Förpackning | Ampull |
| CAS | 96-18-4 |
| Fysisk form | Vätska |
| Molekylformel | C3H5Cl3 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| MDL-nummer | MFCD00000946 |
| InChI-nyckel | CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Organisk standardlösning med en komponent |
| LEDER | ClCC(Cl)CCl |
| Visa mer |